Fontos dokumentumok
D2631
Dihexadecyl phosphate
Szinonimák:
DHP, Dicetyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
546.85 g/mol
technika/technikák
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipidtípus
phospholipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?