Merck
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Szinonimák:
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.419
sűrűség
0.960 g/L at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
325.4 °F
Lobbanási pont (C)
163 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of efficient processes for the preparation of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate
Zheng B, et al.
Organic Process Research & Development, 18(5), 636-642 (2014)