Fontos dokumentumok
T67806
Triisopropyl phosphite
95%
Szinonimák:
Isopropyl phosphite, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Tris(isopropyl) phosphite
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<2 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- With Ru-based indenylidene complexes to form 1st generation complexes for metathesis reactions.
- In Perkow-type reaction to synthesize compounds containing polarized carbon-carbon double bonds.
- For the synthesis of phosphonohydrazines by reacting with arylamines and isoamyl nitrite.
It can also be used as an alternative to triphenylphosphine in Mitsunobu reaction to facilitate the isolation of products.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?