Fontos dokumentumok
132195
Trimethyl phosphate
97%
Szinonimák:
TMP, TMPA, TMPO
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
sűrűség
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
COP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Solvent-free o-methylation of phenolic compounds to synthesize methyl aryl ethers.
- S-methylation of aryl/alkyl thiols to synthesize S-methylated product in the presence of Ca(OH)2 as a base.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?