Fontos dokumentumok
553344
Isopropyl isocyanide
97%
Szinonimák:
2-Isocyanopropane, 2-Propyl isonitrile, Isopropyl isonitrile
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
sűrűség
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isonitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)5-3/h4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJZUMMKYWBNKIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ugi ligand A2C11I1, which is employed in the solid-phase Ugi synthesis.
- Pentafluorophenyl (PFP) functional monomers, via Passerini reaction.
- Dinuclear copper complex [Cu2(μ-PiPr2bipy)2{μ-CNCH(CH3)2}](PF6)2 [PiPr2bipy = 6-(diisopropylphosphanyl)-2,2′-bipyridine].
- (3E)-(Imino)thiaisoindoline 1,1-dioxide derivative.
- N,N′-diisopropylcarbodiimide (DIC) analog via reaction with propan-2-amine.
- 1-t-butyl-2-isopropyldiaziridinone via reaction with 2-methyl-2-nitrosopropane
- isopropyl isocyanate via reaction with ozone
- 1-phthalimidoazetidines via [1+3]cycloaddition reaction with 1-pththalimidoaziridines
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?