Merck
69893
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoethyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
4-(2-Isocyanoethyl)morpholine, MEI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.18
Beilstein:
4666990
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.469
bp
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
isonitrile
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Morpholinoethyl isocyanide can be used for the synthesis of:
  • Nitrogen acyclic carbene (NAC) complexes to be used as catalysts for the synthesis of phenol and hydration of alkynes.
  • Variety of imidazo[1,2-a]pyridines and α-acylaminoamides by Ugi condensation reaction.
  • 2-Aminobenzoxazoles and 3-aminobenzoxazines having important therapeutic activities.
It can also be used as a ligand in bis-cyclometalated iridium complexes for the organic light emitting diodes (OLEDs).
Egyéb megjegyzések
Potent coupling reagent for peptide synthesis giving higher yields and less racemization than DCCI; Reagent used in a Passerini-like reaction to alpha-hydroxy amides
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New and Easily Accessible Nitrogen Acyclic Gold (I) Carbenes: Structure and Application in the Gold-Catalyzed Phenol Synthesis as well as the Hydration of Alkynes.
Hashmi ASK, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(8), 1315-1337 (2010)
Nature, 578(7793), 82-93 (2020-02-07)
Cancer is driven by genetic change, and the advent of massively parallel sequencing has enabled systematic documentation of this variation at the whole-genome scale1-3. Here we report the integrative analysis of 2,658 whole-cancer genomes and their matching normal tissues across 38
J.-L. Fauchere
Helvetica Chimica Acta, 68, 770-770 (1985)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 121, 507-507 (1988)
D. Marquarding et al.
Ger. Offen. 2942606; null