Merck
41413
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
3541909
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
72-75 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dimethylphenyl isocyanide may be employed for the synthesis of homoleptic metallaamidine complex, Mo(η2-Me2NCN-2,6-C6H3)4, via reaction with Mo(NMe2)4.
Egyéb megjegyzések
Review
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbon-nitrogen bond formation in the reaction between tetrakis(dimethylamido)molybdenum(IV) and 2,6-dimethylphenyl isocyanide. Preparation and characterization of the first homoleptic metallaamidine complex: Mo(.eta.2-Me2NC:NC6H3Me3-2,6)4.
M H Chisholm et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(24), 7860-7861 (1986-11-01)
Reactions of (Me3ECH2) 3ZrSi (SiMe3) 3 (E= C, Si) with 2, 6-Dimethylphenyl Isocyanide. Preferential Isocyanide Insertion into Zr-Silyl Bonds.
Wu Z, et al.
Organometallics, 17(22), 4853-4860 (1998)
M.P. Periassamy et al.
Organic preparations and procedures international, 11, 295-295 (1979)
M A Wood et al.
The Biochemical journal, 247(3), 675-678 (1987-11-01)
A series of aromatic isonitriles were synthesized and their binding to sheep haemoglobin and horse heart myoglobin was investigated. The disubstituted ligands 2,6-dimethylphenylisonitrile and 2,6-diethylphenylisonitrile were found to bind to horse-heart myoglobin with affinities ranging from 500 to 5000 times
Surface Enrichment of Ag Atoms in Au/Ag Alloy Nanoparticles Revealed by Surface-Enhanced Raman Scattering of 2, 6-Dimethylphenyl Isocyanide.
Kim K, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(8), 3448-3453 (2010)