Merck
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]20/D −35°, neat
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isonitrile
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)