Merck
376159
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide
97%
Szinonimák:
(Isocyanomethyl)trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2NC
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.23
Beilstein:
3930556
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
52-53 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isonitrile
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H11NSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLSTVZKPVGMQKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthesis of (trimethylsilyl)methyl isocyanide and its reaction with protic nucleophiles has been reported. An improved preparation of (trimethylsilyl)methyl isocyanide is reported. Reaction of (trimethylsilyl)methyl isocyanide with (η2-formaldehyde)zirconocene complex is reported to yield insertion products.
Alkalmazás
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide may be used in the preparation of isocyanomethylenetriphenylphosphorane.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A (η1-iminoacyl) zirconocene complex formed by alkyl isocyanide insertion into the metal-to-carbon bond of (η2-formaldehyde) zirconocene.
Erker G, et al.
Organometallics, 10(4), 1201-1203 (1991)
An Improved Synthesis of Trimethylsilylmethyl Isocyanide.
Brouwer AC and Van Leusen AM.
Synthetic Communications, 16(8), 865-869 (1986)
Isocyanomethylenetriphenylphosphorane.
Zinner G and Fehlhammer WP.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 24(11), 979-980 (1985)
An improved synthesis of trimethylsilylmethyl isocyanide and some of its reactions with nucleophiles.
Smith R and Livinghouse T.
Synthetic Communications, 14(7), 639-646 (1984)