Merck
323136
Sigma-Aldrich
Trimethylboroxine
99%
Szinonimák:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride, Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9B3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.53
Beilstein:
1757008
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cb1ob(C)ob(C)o1
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Trimethylboroxine (TMB) is a cyclic anhydride of methyl-boronic acid. It can be been used:
  • As a derivatizing agent for gas chromatographic/mass spectrometric analysis.
  • In the preparation of methylaluminoxane (MAO) which is used in the polymerization of olefins.
  • As an electrolyte additive to enhance the interface stability of electrode/electrolyte.
  • In methylation of aryl halides by palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.
  • In the preparation of CBS (Corey, Bakshi and Shibata) catalysts for asymmetric reductions of ketones to alcohols.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactivity of metallocene catalysts for olefin polymerization: influence of activator nature and structure
Pedeutour JN
Macromolecular Rapid Communications, 22(14), 1095-1123 (2001)
Enhanced high voltage performances of layered lithium nickel cobalt manganese oxide cathode by using trimethylboroxine as electrolyte additive
Yu Q, et al.
Electrochimica Acta, 176(14), 919-925 (2015)
Polymer, 37, 4629-4629 (1996)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 2115-2118 (2003)
Practical methylation of aryl halides by Suzuki-Miyaura coupling.
Gray M, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6237-6240 (2000)