Merck
549053
Sigma-Aldrich
3-Bromothioanisole
97%
Szinonimák:
2-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.628 (lit.)
bp
124-125 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
thioether
SMILES string
CSc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromothioanisole is a 3-halothioanisole derivative that is mainly used in the preparation of photoacids. It can be prepared from 3-bromobenzenethiol.
Alkalmazás
3-Bromothioanisole may be used in the preparation of:
  • 3-methylthiotriphenylamine
  • 4-ethoxy-3′-methylthiostilbene
  • 3-bromophenyl phenyl sulfide
  • 9-substituted, 3,6-dithiomethylfluorenes
  • 4-methoxy-3′-(methylthio)-1,1′-biphenyl
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Preparatively Convenient Ligand-Free Catalytic PEG 2000 Suzuki- Miyaura Coupling.
Razler TM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 1381-1384 (2008)
Enhancement of acid photogeneration through a para-to-meta substitution strategy in a sulfonium-based alkoxystilbene designed for two-photon polymerization.
Xia R, et al.
Chemistry of Materials, 24(2), 237-244 (2012)
Transition-Metal-Free Acid-Mediated Synthesis of Aryl Sulfides from Thiols and Thioethers.
Wagner AM and Sanford MS.
The Journal of Organic Chemistry, 79(5), 2263-2267 (2014)
Evaluating atomic components in fluorene wires.
Klausen RS, et al.
Chemical Science, 5(4), 1561-1564 (2014)
Efficient photoacids based upon triarylamine dialkylsulfonium salts.
Zhou W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(9), 1897-1901 (2002)