Merck
260851
Sigma-Aldrich
2-Bromothioanisole
97%
Szinonimák:
2-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.633 (lit.)
bp
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
thioether
SMILES string
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromothioanisole has been used in the preparation of:
  • thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
  • 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5) 2) 2: synthesis and reactivity with donors and alkynes.
Tanur CA and Stephan DW.
Organometallics, 30(13), 3652-3657 (2011)
Youngmin Kim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(27), 4957-4960 (2009-06-06)
Going fishing! The sulfonium borane [1](+) complexes cyanide in pure water at the maximum allowable concentration of 50 ppb recommended by the European Union. The high cyanide ion affinity displayed by this compound arises from favorable Coulombic effects augmented by
Isolation of S-(bromophenyl)cysteine isomers from liver proteins of bromobenzene-treated rats.
P E Weller et al.
Chemical research in toxicology, 4(1), 17-20 (1991-01-01)