Merck
590517
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
CN(C)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONMSBNJJCUCYED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-N,N-dimethylaniline may be used in the synthesis of the following:
  • bis[(2-dimethylamino)phenyl]amine via a multi-step reaction procedure
  • 2-(N,N-dimethylaminophenyl)-bis(diethylamino)phosphine
  • 6-[2-(dimethylamino)phenyl]-2,2-bipyridine obtained via lithiation followed by reaction with 2,2-bipyridine
  • 1-(2′-(dimethylamino)phenyl)-2-diphenylphosphino-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate via a multi-step reaction procedure
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?Synthesis, Structures, and Luminescent Properties of d10 Group 12 Metal Complexes with Substituted 2,2-Bipyridine Ligands?
Liu m-x, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006(21), 4317-4323 (2006)
?Rhodium complexes with a new chiral nitrogencontaining
Binol-based diphosphite or phosphonite ligand: synthesis and application to hydroformylation of styrene and/or hydrogenation of prochiral olefins?
Kostas.D I
Applied Organometallic Chemistry, 19(10), 1090-1095 (2005)
?Pd, Pt, and Ru complexes of a pincer bis(amino)amide ligand?
Ren P, et al.
Dalton Transactions, 40(35), 8906-8911 (2011)
?Synthesis, Structures, and Luminescent Properties of d10 Group 12 Metal Complexes with Substituted 2,2-Bipyridine Ligands?
Chen J-S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 396, 68-76 (2015)