Merck
530964
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Cl6N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
447.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)