Fontos dokumentumok
372285
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene
97%
Teszt
97%
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc2c(OC)c3ccccc3c(OC)c2c1
InChI
1S/C18H18O2/c1-4-12-9-10-15-16(11-12)18(20-3)14-8-6-5-7-13(14)17(15)19-2/h5-11H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURWYRGVICLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)