Merck
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
Szinonimák:
DPIT, Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2I(CF3SO3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.18
Beilstein:
3582403
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
electronic grade
leírás
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Teszt
≥99%
mp
180-181 °C (lit.)
oldhatóság
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)