Fontos dokumentumok
43088
Diphenyliodonium chloride
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
DPI, NSC 134275
Teszt
≥98.0% (AT)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
233-235 °C (subl.) (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Copper-catalyzed cross coupling reactions of purines and diaryliodonium salts
- Synthesis of acetylenic arylselenides
- Sonogashira coupling reactions for the preparation of aryl alkynes
- C-H functionalization for synthesis of (arylmethylene)oxindoles
- Arylation of anilines
- Studies on the visible-light photosensitive system-dlourescein yellow-bis(di-Ph iodonium)
- Investigating the properties of direct and sensitized photolysis of dispersed photoacid generators
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?