Merck
A4380
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
Szinonimák:
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98.9-101.2% B2O3 basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
98.9-101.2% B2O3 basis
Forma
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)