Fontos dokumentumok
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Szinonimák:
Ammonium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H4BF4N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
237-531-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
sűrűség
1.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3