Fontos dokumentumok
540048
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Szinonimák:
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +14°, neat
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?