Merck
455695
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
1,2-Epoxypropane-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3D6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.365 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-34.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-37 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)