Fontos dokumentumok
8.00758
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
Szinonimák:
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-743-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.04 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
310 °C
hatékonyság
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 114 °C
oldhatóság
1.4 g/L
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup