Merck
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Szinonimák:
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Forma
liquid
bp
228 °C
tömegeltolódás
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)