Merck
D38855
Sigma-Aldrich
9,10-Dibromoanthracene
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
fibers
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
fibers
mp
223-224 °C (lit.)
SMILES string
Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9,10-Dibromoanthracene is an aryl dihalide compound widely used as a precursor to synthesize various organic compounds.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Bearing Polyethynyl Bridges: Synthesis, Photophysical Properties, and Their Applications}
Islam K, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 10(7), 1544-1566 (2021)
Highly brominated anthracenes as precursors for the convenient synthesis of 2, 9, 10-trisubstituted anthracene derivatives
Cakmak O, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 41(1), 50-50 (2008)
Rong Jin et al.
Journal of chromatography. A, 1509, 114-122 (2017-06-18)
Isotopic dilution gas chromatography combined with high resolution mass spectrometry (GC/HRMS) has overwhelming advantages with respect to the accuracy of congener-specific ultratrace analysis of complex persistent organic pollutants (POPs) in environmental matrices. However, an isotopic dilution GC/HRMS method for analysis
Jian-Lin Sun et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 113, 31-37 (2014-12-09)
Halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons (HPAHs) have been reported to occur widely in urban air. Nevertheless, knowledge about the human health risk associated with inhalation exposure to HPAHs is scarce so far. In the present study, nine HPAHs and 16 PAHs