Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
98%
Szinonimák:
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Méret kiválasztása
1 G
19 400,00 Ft
5 G
83 400,00 Ft
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
19 400,00 Ft
5 G
83 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H21Br3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.04
Beilstein:
7639256
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
98%
Forma
crystals
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)