Merck
488259
Sigma-Aldrich
Bromoethane-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethyl-13C2 bromide
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
sűrűség
1.487 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F
Lobbanási pont (C)
-23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)