Merck
531073
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium nonaflate, Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
Méret kiválasztása
5 G
568 000,00 Ft
568 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
568 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
730.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
568 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
electronic grade
Minőségi szint
leírás
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Teszt
≥99% trace metals basis
mp
194-197 °C (lit.)
oldhatóság
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)