Fontos dokumentumok
531081
N-Hydroxynaphthalimide triflate
electronic grade, ≥99%
Szinonimák:
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulfonate, HNT, NHN-TF
About This Item
Javasolt termékek
grade
electronic grade
Teszt
≥99%
mp
212.1-214.2 °C
oldhatóság
PGMEA: 1%
ethyl lactate: <1%
γ-butyrolactone: ~2%
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C13H6F3NO5S/c14-13(15,16)23(20,21)22-17-11(18)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(17)19/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWHOMMCIJIJIGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)