Fontos dokumentumok
157880
S-(Thiobenzoyl)thioglycolic acid
99%
Szinonimák:
(Thiobenzoylthio)acetic acid, Dithiobenzoic acid carboxymethyl ester
Teszt
99%
Forma
solid
mp
125-127 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 25 mg/mL, clear
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
thioether
SMILES string
OC(=O)CSC(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S2/c10-8(11)6-13-9(12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBEIANFIOZTEDE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used to synthesize the following:
- N-Thiobenzoyl-DL-threonine ethyl ester by reacting with DL-threonine.
- Thiobenzoic acid O-esters by reacting with alkoxides.
- N-Thiobenzoylamino acids by reacting with amino acids.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?