Fontos dokumentumok
T31003
Thiolactic acid
95%
Szinonimák:
2-Mercaptopropionic acid
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.
- 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.
- 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?