Fontos dokumentumok
32065
Meperfluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
InChI
1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWFQAAWRPDRKDG-KOLCDFICSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?