Fontos dokumentumok
484245
Tri(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
≥97.5%
Szinonimák:
m-PEG3-alcohol, Methoxytriglycol, Methyltrioxitol, Tripropylene glycol monomethyl ether, Tripropyleneglycol methyl ether, [2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
Teszt
≥97.5%
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H22O4/c1-8(5-11)14-10(3)7-13-9(2)6-12-4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVZNXUAPPLHUOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a solvent in resins, coatings, dyes for textiles, leather, and cosmetics.
- As a fuel additive for minimizing the particulate matter emission.
- To prepare water-mimicking non-aqueous ionic liquids for enzyme compatibility in the trans-esterification process.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?