Merck
481246
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), bis(hydroxyalkyl) terminated
average Mn ~5,600
Szinonimák:
PDMS
Méret kiválasztása
25 ML
33 200,00 Ft
100 ML
95 700,00 Ft
33 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
33 200,00 Ft
100 ML
95 700,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
33 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
molekulatömeg
average Mn ~5,600
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
viszkozitás
100 cP(25 °C)(lit.)
hidroxil érték
20 mg KOH/g
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Alkalmazás
Reactive resin modifier, paint additive and mold release agent.
Tulajdonságok és előnyök
Oxygen permeability.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renxuan Xie et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Super-soft elastomers derived from bottlebrush polymers show promise as advanced materials for biomimetic tissue and device applications, but current processing strategies are restricted to simple molding. Here, we introduce a design concept that enables the three-dimensional (3D) printing of super-soft
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
Questions
  1. Dear Madam/Sir, Do you have PDI value for this compound Poly(dimethylsiloxane), bis(hydroxyalkyl) teminated by a GPC measurement? If possible, could we get some data relevant to elemental analysis, especially for the heavy metal analysis ?Thank! kg
    1 answer
    1. Unfortunately, this product does not have GPC measurement or elemental analysis data available. All the quality control tests are listed in the Certificate of Analysis.
      Helpful?