Fontos dokumentumok
661368
Diethyleneglycol diacetate
97%
Szinonimák:
2,2′-Oxybisethanol diacetate, Bis(2-acetoxyethyl) ether, Oxydiethylene acetate
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
(H3CCO2CH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.431
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?