Merck
248533
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-methanol
98%, mixture of endo and exo
Szinonimák:
2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, 2-Norbornen-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Hydroxymethyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol, Norbornene-5-methyl alcohol, [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Általános leírás
Co-polymerization of 5-norbornene-2-methanol with ethylene using heterogeneous silica supported catalysts has been reported.
Alkalmazás
5-Norbornene-2-methanol has been used in the preparation of:
  • 4-(norborn-2-ene-5-ylmethyleneoxy)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
  • 5- {[(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-benzoyl)oxy]methyl}-2-norbornene (BHBN)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zhen Zhang et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-16)
Injectable, covalently cross-linked hydrogels have been widely investigated in drug delivery systems due to their superior mechanical properties and long-term stability. Conventional covalently cross-linked hydrogels are formed by chemical reactions that may interfere with natural biochemical processes. In this work
Homogeneous and heterogeneous metallocene/MAO-catalyzed polymerization of functionalized olefins.
Goretzki R and Fink G.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 881-886 (1999)
Synthesis of a polynorbornene containing 3, 5-di-TERT-butyl-4-hydroxybenzoyl group.
Tienkopatchev MA, et al.
Polymer Bull., 34(4), 385-391 (1995)
Access to heterogeneous atom-transfer radical polymerization (ATRP) catalysts based on dipyridylamine and terpyridine via ring-opening metathesis polymerization (ROMP).
Kroll R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202(5), 645-653 (2001)