Merck
455113
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
sűrűség
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)