Merck
520586
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(acetylacetonate)
95%
Szinonimák:
Sn(acac)Bu2
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
431.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
low-melting solid
reakcióalkalmasság
core: tin
törésmutató
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
26 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
thymus gland
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
130.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)