Merck
481394
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
greener alternative
95%
Szinonimák:
Tin tetramethyl
About This Item
Lineáris képlet:
Sn(CH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.85
Beilstein:
3647887
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: tin
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 16
new score: 12
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
74-75 °C (lit.)
mp
−54 °C (lit.)
sűrűség
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Florian Dumitrache et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 10, 9-21 (2019-01-27)
Zn/F co-doped SnO2 nanoparticles with a mean diameter of less than 15 nm and a narrow size distribution were synthesized by a one-step laser pyrolysis technique using a reactive mixture containing tetramethyltin (SnMe4) and diethylzinc (ZnEt2) vapors, diluted Ar, O2