Merck
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
Szinonimák:
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
About This Item
Lineáris képlet:
SnC2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.73
Beilstein:
3708588
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES string
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal