Fontos dokumentumok
518174
Tin(II) oxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Stannous oxide, Tin monoxide
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)