Fontos dokumentumok
GF10954177
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Szinonimák:
SN516010
About This Item
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 109-541-77
súly
100 g
maximum részecskeméret
150 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)