Fontos dokumentumok
1.07818
Supelco
Tin(IV) oxide
EMPLURA®
Szinonimák:
Tin(IV) oxide, Tin dioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
242-159-0
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% trace metals basis
Forma
solid
hatékonyság
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe)
≤0.05% Acid soluble lead (Pb)
≤0.4% Acid soluble matter
veszteség
≤0.2% loss on ignition, 900°C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1800-1900 °C (sublimed)
mp
1630 °C
sűrűség
6.95 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • An Eco-friendly Strategy for the Synthesis of Spiro-benzimidazoquinazolinone and Spiro-benzothiazoloquinazolinone Derivatives using β-cyclodextrin as a Supramolecular Catalyst: This study employs washed silica gel as a support in the environmentally friendly synthesis of complex organic compounds, demonstrating its utility in green chemistry and drug development processes (Baranwal et al., 2023).
  • Effect of Washing Treatment on the Textural Properties and Bioactivity of Silica/Chitosan/TCP Xerogels for Bone Regeneration: Highlights the critical role of washed silica gel in enhancing the properties of biomaterials used for bone regeneration, demonstrating its potential in pharmaceutical and biomedical applications (Pérez-Moreno et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Purity (trace metals basis): ≥ 99.0 %
Acid soluble matter: ≤ 0.4 %
Acid soluble lead (Pb): ≤ 0.05 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.2 %
Bulk density: 40 - 70 g/100 ml
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg