Fontos dokumentumok
244635
Tin(II) sulfate
≥95%
Szinonimák:
Stannous sulfate
Teszt
≥95%
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES string
[SnH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Tin(II) sulfate can be used in the electrosynthesis of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films for solar cell application.
- It can be used to synthesize ternary Cu-Sn-S chalcogenides such as Cu2SnS3, Cu5Sn2S7 and Cu3SnS4 by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
- SnSO4 can also be used in the preparation of tin (IV) oxide (SnO2) nanoparticles which are widely used in battery electrodes, fabrication of supercapacitors and opto-electronic devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?