Fontos dokumentumok
78314
Ammonium formate solution
BioUltra, 10 M in H2O
Szinonimák:
Ammonium salt of formic acid, ammonium formate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
10 M in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
10 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
[NH4+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?