Merck
798568
Sigma-Aldrich
Ammonium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
Szinonimák:
Formic acid ammonium salt
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2NH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.06
Beilstein:
3625095
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
97%
grade:
anhydrous
reagent grade
Forma:
crystals
grade
anhydrous
reagent grade
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
119-121 °C (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium formate is the ammonium salt of formic acid. For secondary amines and anilines, ammonium formate is a relatively effective N-formylating agent.
Alkalmazás
Ammonium formate is used to develop the proton-conducting CMC-AFT (carboxymethyl cellulose - ammonium formate) biopolymer electrolytes system.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.