Fontos dokumentumok
431311
Ammonium acetate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 538.1
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőznyomás
<0.001 hPa
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
6.7-7.3
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1,480 g/L at 4 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of the following:
- Phenanthroline derivatives employed as corrosion inhibitors.
- Highly substituted imidazoles.
- 2,4-Diarylpolyhydroquinoline derivatives.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)