Fontos dokumentumok
402516
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
99%
Szinonimák:
1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
Teszt
99%
Forma
powder
mp
167-170 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
- Guanylation of amines and in peptide synthesis.
- Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?