Merck
513911
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzenethiol sodium salt
98%
Szinonimák:
4-Thiocresol sodium salt, Sodium 4-methylphenylthiolate, p-Methylthiophenol sodium salt, p-Thiocresol sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Cabiddu MG, et al.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)