Fontos dokumentumok
418293
Sodium thiophenolate
technical grade, 90%
Szinonimák:
Benzenethiol sodium salt, Sodium thiophenoxide, Thiophenol sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As probe for the immunoassay and for the detection of label-free protein by surface-enhanced Raman scattering (SERS).
- Preparation of new cyclometalated 6-phenyl-4-(p-R-phenyl)-2,2′-bipyridyl (C--N--N)Pt(II) thiophenolate complexes.
- Synthesis of 1,3,5,7,9-pentakis(4-methoxyphenylthio)corannulene, 1,3,5,7,9-pentakis(2-naphthylthio)corannulene and 1,3,6,8-tetrakis(4-methoxyphenylthio)corannulene.
- Synthesis of Et4N+ salts of homoleptic arylthiolate Ti(IV) complex, [Ti(SPh)6]2-.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?