Merck
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
mp
140-144 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)